Få mere at vide
Copper(II) acetate monohydrate, 98+%
Artikelnummer. 11423297
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423297 5000 g 5000g
11413297 250 g 250g
11403297 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16203.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Kobber(II)acetatmonohydrat bruges til DNA-ekstraktion i biokemiske applikationer. Det bruges også som katalysator eller oxidationsmiddel i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)acetatmonohydrat bruges til DNA-ekstraktion i biokemiske applikationer. Det bruges også som katalysator eller oxidationsmiddel i organiske synteser.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i ether og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6046-93-1
Molekylær formel C4H8CuO5
Molekylvægt (g/mol) 199.65
MDL nummer MFCD00149570
InChI nøgle NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC navn kobber; diacetat; hydrat
SMIL O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetate monohydrate
Smeltepunkt 115°C
pH 5.2 to 5.5
Mængde 5000 g
Lineær formel Cu(OOCCH3)2·H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2624
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerine.
Formel vægt 199.65 (181.64 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.882
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) acetate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper diacetate monohydrate