Få mere at vide
Copper(II) acetate monohydrate, 98+%
Beskrivelse
Kobber(II)acetatmonohydrat bruges til DNA-ekstraktion i biokemiske applikationer. Det bruges også som katalysator eller oxidationsmiddel i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kobber(II)acetatmonohydrat bruges til DNA-ekstraktion i biokemiske applikationer. Det bruges også som katalysator eller oxidationsmiddel i organiske synteser.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i ether og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) acetate monohydrate |
| Smeltepunkt | 115°C |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | Cu(OOCCH3)2·H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2624 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerine. |
| Formel vægt | 199.65 (181.64 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥98% |
| Tæthed | 1.882 g/mL |
Säkerhet och hantering
- Copper(II) acetate monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper diacetate monohydrate, Acetic acid, copper(2+) salt
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.