Få mere at vide
Copper(II) acetate monohydrate, 98+%, extra pure
Artikelnummer. 10328390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10328390 100 g Plastflaske 100g
10338390 500 g Plastflaske 500g
11944901 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10328390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203121000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6046-93-1
Molekylær formel C4H8CuO5
Molekylvægt (g/mol) 199.65
MDL nummer MFCD00149570
InChI nøgle NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC navn kobber; diacetat; hydrat
SMIL O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 240.0°C
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetate monohydrate
Smeltepunkt 115.0°C
Farve Blå til blågrøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% min. (Iodometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Cu·H2O
Merck Index 15,2614
Opløselighedsinformation Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 199.65
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.88g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) acetate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.