Få mere at vide
Kobber(II)acetat, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393577
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393577 25 g 25g
11303587 100 g 100g
11450500 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019417.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Kobber(II)acetat bruges i biokemiske applikationer såsom DNA-ekstraktion. Det bruges som en kilde til kobber i uorganisk syntese, et oxidationsmiddel og katalysator i organisk syntese. Det bruges også til at koble to terminale alkyner til en 1,3-diyn. Det er meget udbredt i pigmenter, fremstilling af parisgrøn, tekstilfarvning, hudbalsam i kosmetik, antioxidant og stabilisator i fødevarekvalitetspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-71-2
Molekylær formel C4H6CuO4
Molekylvægt (g/mol) 181.634
MDL nummer MFCD00008690
InChI nøgle OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC navn kobber; diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetate, anhydrous
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerol.
Formel vægt 181.63
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, copper(2+) salt