Få mere at vide
Kobber(II)acetat, 99%, ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15169283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 15169283
Brand: Thermo Scientific Acros 405370010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-71-2
Molekylær formel C4H6CuO4
Molekylvægt (g/mol) 181.64
InChI nøgle OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC navn kobber; diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetate
Smeltepunkt 115.0°C
Farve Blå til Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (CH3CO2)2Cu
Fieser 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 15,99
Merck Index 15,2614
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 181.64
Procent renhed 99%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske