Få mere at vide
Copper(II) acetate, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11498500
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498500 5 g 5g
11418510 25 g 25g
11408510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Kobber(II)acetat bruges i biokemiske applikationer såsom DNA-ekstraktion. Det bruges som en kilde til kobber i uorganisk syntese, et oxidationsmiddel og katalysator i organisk syntese. Det bruges også til at koble to terminale alkyner til en 1,3-diyn. Det er meget udbredt i pigmenter, fremstilling af parisgrøn, tekstilfarvning, hudbalsam i kosmetik, antioxidant og stabilisator i fødevarekvalitetspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-71-2
Molekylær formel C4H6CuO4
Molekylvægt (g/mol) 181.634
MDL nummer MFCD00008690
InChI nøgle OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC navn kobber; diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) acetate
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerol.
Formel vægt 181.63
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.93g/cm3