Få mere at vide
Copper(II) 2-ethylhexanoate
Artikelnummer. 11307957
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307957 10 g 10g
11397947 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020539.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-11-1 | C16H32CuO4 | 351.974 g/mol
Kobber(II)2-ethylhexanoat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes som tørremiddel/tilsætningsstof til maling, belægninger og blæk. Anvendes som katalytiske specialapplikationer i smøremiddel- og fedtadditiver, brændstofforbrændingsadditiver til at forbedre og stabilisere brændstoffernes ydeevne. Anvendes i gummitrådsbelægningsblandingen og det messingbelagte stålbånd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-11-1
Molekylær formel C16H32CuO4
Molekylvægt (g/mol) 351.974
MDL nummer MFCD00015695
InChI nøgle SZXCZUDYSKBGSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 85309523
IUPAC navn kobber;2-ethylhexansyre
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Cu]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper(II) 2-ethylhexanoate
Smeltepunkt 252°C (decomposition)
Farve Blå-grøn
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohols,dichloroethane,chlorobenzene,and most organic solvents.
Formel vægt 349.96
Fysisk form Powder or Lumps
compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) 2-ethylhexanoate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) 2-ethylhexanoate