Få mere at vide
Kobber(II) 2,4-pentanedionat hydrat
Artikelnummer. 11327377
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327377 25 g 25g
11317377 100 g 100g
11307377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012535.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261,76 g/mol
Kobber(II)acetylacetonat katalyserer koblings- og carbenoverførselsreaktioner. Metalacetylacetonater anvendes som katalysatorer til polymerisation af olefiner og transesterificering. De bruges som PVC-stabilisator. De bruges som hærder til epoxyharpikser, akrylklæbemidler og silikonegummi. De bruges som opløsningsmidler, smøremiddeladditiver, malingstørrer og pesticider. De bruges i glasbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13395-16-9
Molekylær formel C10H14CuO4
Molekylvægt (g/mol) 261.76
MDL nummer MFCD00000016
InChI nøgle QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC navn kobber(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 230 °C
Lugt Svag
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i alkohol.
Formel vægt 261,76 (Vandfri)
Fysisk form Pulver