Få mere at vide
Copper(II) 2,4-pentanedionate hydrate
Artikelnummer. 11317377
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11317377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012535.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Kobber(II)acetylacetonat katalyserer koblings- og carbenoverførselsreaktioner. Metalacetylacetonater anvendes som katalysatorer til polymerisation af olefiner og transesterificering. De bruges som PVC-stabilisator. De bruges som hærder til epoxyharpikser, akrylklæbemidler og silikonegummi. De bruges som opløsningsmidler, smøremiddeladditiver, malingstørrer og pesticider. De bruges i glasbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13395-16-9
Molekylær formel C10H14CuO4
Molekylvægt (g/mol) 261.76
MDL nummer MFCD00000016
InChI nøgle QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC navn kobber(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 230 °C
Lugt Weak
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 261.76 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver