Få mere at vide
Kobber(II) 2,4-pentandionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314549
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314549 100 g 100g
11462737 50 g 50g
11452737 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11314549 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14920.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Kobber(II) 2,4-pentandionat bruges som katalysator til carbenoverførselsreaktioner, koblingsreaktioner og Michael-additionsreaktioner. Det bruges også som en katalysator til polymerisation af olefiner og transesterificeringsreaktioner samt en PVC-stabilisator. Desuden bruges det som hærdningsmiddel til epoxyharpikser, akrylklæbemidler, silikonegummi. Udover dette bruges det som smøremiddeltilsætning og malingstørrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II) 2,4-pentandionat bruges som katalysator til carbenoverførselsreaktioner, koblingsreaktioner og Michael-additionsreaktioner. Det bruges også som en katalysator til polymerisation af olefiner og transesterificeringsreaktioner samt en PVC-stabilisator. Desuden bruges det som hærdningsmiddel til epoxyharpikser, akrylklæbemidler, silikonegummi. Udover dette bruges det som smøremiddeltilsætning og malingstørrer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13395-16-9
Molekylær formel C10H14CuO4
Molekylvægt (g/mol) 261.76
MDL nummer MFCD00000016
InChI nøgle QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC navn kobber(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper(II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt ∼286°C (decomposition)
Kogepunkt 160°C (10 mmHg)
Lugt Weak
Mængde 100 g
Beilstein 4157957
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 261.76
Procent renhed 98%