Få mere at vide
Copper(I) Trifluoromethanethiolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) Trifluoromethanethiolate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHF3S.Cu/c2-1(3,4)5;/h5H;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 163.8969 |