Få mere at vide
Kobber(I) trifluormethanesulfonat toluenkompleks (2:1), 98 %
Artikelnummer. 11345475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345475 5 g 5g
11335475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19656.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 48209-28-5 | C9H8Cu2F6O6S2 | 517,359 g/mol
Kobber(I)-trifluormethansulfonat-toluenkompleks tjener som et vigtigt koblingsreagens til fotoreaktioner. Det bruges også til fremstilling af polycykliske furaner og butyrolactoner. Yderligere anvendes det som et reagens til fremstilling af beta-lactam fra beta-amino thiol-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(I)-trifluormethansulfonat-toluenkompleks tjener som et vigtigt koblingsreagens til fotoreaktioner. Det bruges også til fremstilling af polycykliske furaner og butyrolactoner. Yderligere anvendes det som et reagens til fremstilling af beta-lactam fra beta-amino thiol-estere.
Opløselighed Opløseligt i toluen
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 48209-28-5
Molekylær formel C9H8Cu2F6O6S2
Molekylvægt (g/mol) 517.359
MDL nummer MFCD01863766
InChI nøgle ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
PubChem CID 11656500
IUPAC navn kobber(1+);toluen;trifluormethansulfonat
SMIL CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex (2:1)
Smeltepunkt 180 °C (dekomponering)
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 517.37
Procent renhed 98%