Få mere at vide
Kobber(I)trifluormethansulfonatbenzenkompleks, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10293052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10293052 5 g Glasflaske 5g
10028971 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42152-46-5 | C8H6Cu2F6O6S2 | 503.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42152-46-5
Molekylær formel C8H6Cu2F6O6S2
Molekylvægt (g/mol) 503.33
MDL nummer MFCD00043300
Synonym Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Smeltepunkt 160.0°C
Farve Grå-grøn
Flammepunkt 7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3SO3Cu)2C6H6
Mængde 5 g
Fieser 12,144; 16,99
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene,toluene
Formel vægt 503.33
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.