Få mere at vide
Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Beskrivelse
Reaktant eller reagens brugt til undersøgelser af xenobiotisk respons safener-derivater, syntese af funktionaliserede BODIPY farvestofanaloger, ortogonale krydskoblingsreaktioner, fremstilling af moderborondipyrromethensystem og kobbermedieret krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
funktionaliserede BODIPY farvestofanaloger, ortogonale krydskoblingsreaktioner, fremstilling af moderborondipyrromethensystem og kobbermedieret krydskobling.
Noter
Luft- og lysfølsomme. Beskyttes mod lys opbevares i mørke. Opbevares væk fra luft. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) thiophene-2-carboxylate |
| Farve | Brun til rød |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 190.68 |
| Følsomhed | Air and light sensitive |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(I) thiophene-2-carboxylate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) thiophene-2-carboxylate