Få mere at vide
Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Artikelnummer. 15482379
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482379 1 g 1g
15492379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64950.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68986-76-5 | C5H3CuO2S | 190.683 g/mol
Reaktant eller reagens brugt til undersøgelser af xenobiotisk respons safener-derivater, syntese af funktionaliserede BODIPY farvestofanaloger, ortogonale krydskoblingsreaktioner, fremstilling af moderborondipyrromethensystem og kobbermedieret krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant eller reagens brugt til undersøgelser af xenobiotisk respons safener-derivater, syntese af
funktionaliserede BODIPY farvestofanaloger, ortogonale krydskoblingsreaktioner, fremstilling af moderborondipyrromethensystem og kobbermedieret krydskobling.
Noter
Luft- og lysfølsomme. Beskyttes mod lys opbevares i mørke. Opbevares væk fra luft. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68986-76-5
Molekylær formel C5H3CuO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.683
MDL nummer MFCD02183524
InChI nøgle SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
PubChem CID 11194830
IUPAC navn kobber(1+);thiophen-2-carboxylat
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Farve Brun til rød
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Formel vægt 190.68
Følsomhed Air and light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) thiophene-2-carboxylate