Få mere at vide
Kobber(I) thiophen-2-carboxylat, 90%, kan indeholde ca. 20 vægt% kobber(I)oxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679599 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10679599 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10679599 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68986-76-5 | C5H3CuO2S | 190.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) thiophene-2-carboxylate
CAS 68986-76-5
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 29.33 to 37.32% (Cu) ICP-OES
Molekylær formel C5H3CuO2S
MDL nummer MFCD02183524
Merck Index 15,2506
Synonym copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
InChI nøgle SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
IUPAC navn kobber(1+);thiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 190.69
PubChem CID 11194830
Formel vægt 190.69
Procent renhed 90%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) Thiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.