Få mere at vide
Kobber(I)thiocyanat, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339377
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339377 250 g 250g
11329377 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040220.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111-67-7 | CHCuNS | 122.632 g/mol
Det bruges som flammehæmmer. Det er et godt uorganisk pigment og bruges som bundmaling til at beskytte skibes undervandsoverflader mod vegetation. Fremstilling af industrielle kemikalier, lægemidler og også brugt i fryseopløsninger, galvanisering, stålplukning, trykning og korrosionsinhibitor mod sure gasser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111-67-7
Molekylær formel CHCuNS
Molekylvægt (g/mol) 122.632
MDL nummer MFCD00010980
InChI nøgle WEKJRGBVEBCTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i thio-cyanate, thiocyanate ion copper
PubChem CID 16211891
IUPAC navn kobber;thiocyansyre
SMIL C(#N)S.[Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) thiocyanate
Smeltepunkt 1084°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 96% min.
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water,alcohol. Soluble in NH4OH,ether
Formel vægt 121.63
Lugt Odorless
Tæthed 2.84