Få mere at vide
Kobber(I)thiocyanat, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som flammehæmmer. Det er et godt uorganisk pigment og bruges som bundmaling til at beskytte skibes undervandsoverflader mod vegetation. Fremstilling af industrielle kemikalier, lægemidler og også brugt i fryseopløsninger, galvanisering, stålplukning, trykning og korrosionsinhibitor mod sure gasser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) thiocyanate |
| Smeltepunkt | 1084°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 96% min. |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water,alcohol. Soluble in NH4OH,ether |
| Formel vægt | 121.63 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 2.84 g/cm3 |