Få mere at vide
Copper(I) telluride, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11362238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362238 25 g 25g
11352238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013140.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12019-52-2 | Cu2Te | 254.692 g/mol
Det bruges som farvestof til glas og keramik, gummivulkaniseringsaccelerator, metallurgiske tilsætningsstoffer, petrokemiske katalysatorer, solceller, termoelektriske kølematerialer, infrarøde detektionsmaterialer, galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12019-52-2
Molekylær formel Cu2Te
Molekylvægt (g/mol) 254.692
MDL nummer MFCD00049727
InChI nøgle MZEWONGNQNXVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper telluride, cuprous telluride, copper i telluride, dicopper telluride, cuprous monotelluride, dicopper monotelluride, copper telluride cu0.67te0.33, cupriotellanyl copper
PubChem CID 6914517
IUPAC navn kobber; tellur
SMIL [Cu].[Cu].[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) telluride
Farve Sort-Blå
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 254.68
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.45
Tæthed 7.27