Få mere at vide
Kobber(I)sulfid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256998
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11316489
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014718.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til metoder: lysende maling, elektroder, solceller
Kobber(I)sulfid bruges i lysende malinger, elektroder og i solceller. Det bruges også til kornmonteringer, XRD og i mikrosondestandarder til identifikation af ukendte mineraler. Det fungerer som en forløber for fremstilling af kobber(I)oxid og kobbermetal. Desuden fungerer det som en katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22205-45-4
Molekylær formel Cu2S
Molekylvægt (g/mol) 159.15
MDL nummer MFCD00016062
InChI nøgle AQMRBJNRFUQADD-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i sulfide, cuprasulfide, copper sulfide cu2s, dicopper sulfide, dicopper sulphide, dicopper monosulfide, cuprous sulfide cu2s, unii-349m3c1rs1, cu2s, cupriosulfanyl copper
PubChem CID 62755
IUPAC navn bis(λ1-kobber(1+))sulfandiid
SMIL [S--].[Cu+].[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) sulfide
Smeltepunkt ∽1100°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water and acetic acid.
Formel vægt 159.14
Lugt Odorless
Udseende Black powder
Tæthed 5.6 g/cm3