Få mere at vide
Kobber(I)sulfid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316489
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316489 50 g 50g
11326489 250 g 250g
11306489 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014718.18
Request Bulk or Custom Format
Edge
Til metoder: lysende maling, elektroder, solceller
Kobber(I)sulfid bruges i lysende malinger, elektroder og i solceller. Det bruges også til kornmonteringer, XRD og i mikrosondestandarder til identifikation af ukendte mineraler. Det fungerer som en forløber for fremstilling af kobber(I)oxid og kobbermetal. Desuden fungerer det som en katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22205-45-4
Molekylær formel Cu2S
Molekylvægt (g/mol) 159.15
MDL nummer MFCD00016062
InChI nøgle AQMRBJNRFUQADD-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i sulfide, cuprasulfide, copper sulfide cu2s, dicopper sulfide, dicopper sulphide, dicopper monosulfide, cuprous sulfide cu2s, unii-349m3c1rs1, cu2s, cupriosulfanyl copper
PubChem CID 62755
IUPAC navn bis(λ1-kobber(1+))sulfandiid
SMIL [S--].[Cu+].[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) sulfide
Smeltepunkt ∽1100°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water and acetic acid.
Formel vægt 159.14
Lugt Odorless
Udseende Black powder
Tæthed 5.6 g/cm3