Få mere at vide
Copper(I) selenide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 15482427
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482427 50 g 50g
15472427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045660.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20405-64-5 | Cu2Se | 206.063 g/mol
Kobber(I)selenid bruges som mellemprodukt i kemisk forskning. Det er et termoelektrisk materiale, der bruges i en række industrielle applikationer, herunder infrarød detektion og billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20405-64-5
Molekylær formel Cu2Se
Molekylvægt (g/mol) 206.063
MDL nummer MFCD00049908
InChI nøgle KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i selenide, copper selenide, unii-44p3qn57k9, cuprous selenide, dicopper selenide, copper,selenium, cop-per i selenide, cuprioselanyl copper, copper i selenide trace metals basis, copper i selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 6914519
IUPAC navn kobber; selen
SMIL [Cu].[Cu].[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (I) selenide
Smeltepunkt 1113°C
Farve Sort til blå
Fysisk form Pieces
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2666
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 206.05
Procent renhed 99.5%
Tæthed 6.84 g/mL