Få mere at vide
Copper(I) selenide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 15472427
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472427 10 g 10g
15482427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15472427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045660.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20405-64-5 | Cu2Se | 206.063 g/mol
Kobber(I)selenid bruges som mellemprodukt i kemisk forskning. Det er et termoelektrisk materiale, der bruges i en række industrielle applikationer, herunder infrarød detektion og billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20405-64-5
Molekylær formel Cu2Se
Molekylvægt (g/mol) 206.063
MDL nummer MFCD00049908
InChI nøgle KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i selenide, copper selenide, unii-44p3qn57k9, cuprous selenide, dicopper selenide, copper,selenium, cop-per i selenide, cuprioselanyl copper, copper i selenide trace metals basis, copper i selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 6914519
IUPAC navn kobber; selen
SMIL [Cu].[Cu].[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (I) selenide
Smeltepunkt 1113°C
Farve Sort til blå
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2666
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 206.05
Procent renhed 99.5%
Tæthed 6.84 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper selenide