Få mere at vide
Copper(I) phenylacetylide, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471077
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471077 500 mg 500mg
11303377 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017538.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13146-23-1 | Molecular Formula: C8H5Cu | Molecular Weight: 164.674 g/mol
Kobber(I)-phenylacetylid deltager i effektiv kobling med en række aryliodider og -bromider for at give substituerede tolaner, som, hvis de besidder en ortho-amino- eller hydroxygruppe, kan termolyseres for at give 2-phenylbenzofuraner, -indoler og -furo[3,2-b]pyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13146-23-1
Molekylær formel C8H5Cu
Molekylvægt (g/mol) 164.674
MDL nummer MFCD00015578
InChI nøgle SFLVZUJLUPAJNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper 1+ ; ethynylbenzene, copper i phenylacetylide, copper i phenylacetylide, min
PubChem CID 6101206
IUPAC navn copper(1+);ethynylbenzene
SMIL [C-]#CC1=CC=CC=C1.[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) phenylacetylide
Farve Yellow
Mængde 500 mg
FN nummer UN3088
Følsomhed Air & Moisture Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and acetonitrile; Insoluble in water
Formel vægt 153.68
Fysisk form Powder