Få mere at vide
Copper(I) Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) Oxide |
| CAS | 1317-39-1 |
| Molekylær formel | Cu2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Copper protoxide, Copperoxy, Red Copper Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/2Cu.O |
| SMIL | [Cu]O[Cu] |
| IUPAC navn | cupriooxycopper |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.09 |
| Formel vægt | 141.8541 |