Få mere at vide
Kobber(I)oxid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611210 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15611210 2.5 kg 2.5kg
15631210 500 g 500g
15641210 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15621210 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15611210 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 128412.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
≥86% Cu-basis, rød
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-39-1
Molekylær formel Cu2O
MDL nummer MFCD00010974
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Oxide
Farve Rød
Mængde 2.5 kg
FN nummer 3077
Formel vægt 143.09g/mol
Procent renhed ≥86% (Cu basis)
Emballage Plastflaske