Få mere at vide
Copper(I) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695292 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10695292 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10695292 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8840/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 1800°C
Smeltepunkt 1232°C
CAS 1317-39-1
Farve Brown-Red
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel Cu2H2O
MDL nummer 10974
InChI nøgle FDARDWGARJUOKS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [OH2--].[Cu+].[Cu+]
IUPAC navn bis(λ1-copper(1+)) oxidandiuide
Molekylvægt (g/mol) 145.11
Formel vægt 143.09g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.