Få mere at vide
Kobber(I)oxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309327 25 g 25g
11329327 100 g 100g
11339327 500 g 500g
11319327 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11309327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040188.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Anvendes i bundmaling, marinemaling, loddepasta, svampedræbende behandling af plantefrø. Anvendes som brintfjerner i kobber, messing og bronze og højkvalitets smøremidler. Finder anvendelse i glas og keramiske pigmenter, ferritmagneter, katalysator i organisk syntese, farvestoffer og farvestofmellemprodukter og som katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-39-1
Molekylær formel Cu2O
MDL nummer MFCD00010974
Tekniske data
Kogepunkt 1800°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(I) oxide
Smeltepunkt 1235°C
Farve Lilla-Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation It is insoluble in water and organic solvents.
Formel vægt 143.08
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.705
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende Purple-red powder
Tæthed 6