Få mere at vide
Copper(I) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11379327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379327 25 g 25g
11349327 5 g 5g
11369327 100 g 100g
11359327 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11379327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040189.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Det bruges hovedsageligt som pigment i keramik og i bundmaling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-39-1
Molekylær formel Cu2O
MDL nummer MFCD00010974
Tekniske data
Kogepunkt 1800°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(I) oxide
Smeltepunkt 1235°C
Farve Lilla-Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water but soluble in acids.
Formel vægt 143.08
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.705
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende Purple-red powder
Tæthed 6 g/cm3