Få mere at vide
Copper(I) oxide, 97%
Beskrivelse
Det bruges som katalysator i decarboxyleringsreaktioner af aryleddikesyrer og malonsyrer under milde forhold. Det bruges også i batterier og elektroder, keramisk farvestof, katalysator, rensning af brint, reagens i analytisk kemi, metallurgisk og svejsemiddel. Den finder også sin anvendelse som antifouling-middel til marine malinger og i Benedict's Test. Det bruges til at give en kilde supplerende elementært kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som katalysator i decarboxyleringsreaktioner af aryleddikesyrer og malonsyrer under milde forhold. Det bruges også i batterier og elektroder, keramisk farvestof, katalysator, rensning af brint, reagens i analytisk kemi, metallurgisk og svejsemiddel. Den finder også sin anvendelse som antifouling til marine malinger og i Benedicts ′test. Det bruges til at give en kilde supplerende elementært kobber.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløses i koncentreret ammoniak.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares væk fra luft, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1800°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) oxide |
| Smeltepunkt | 1235°C |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2664 |
| Formel vægt | 143.08 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Odorless |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(I) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) oxide