Få mere at vide
Copper(I) oxide, 97%
Artikelnummer. 10328480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10328480 25 g Glasflaske 25g
10432011 500 g Glasflaske 500g
10318803 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10328480 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 197420250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-39-1
Molekylær formel Cu2O
Molekylvægt (g/mol) 143.09
MDL nummer MFCD00010974
Synonym Cuprous oxide
Specifications
Kogepunkt 1800.0°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) oxide
Smeltepunkt 1232.0°C
Navn note 97%
Farve Brun-Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 96% min. (Complexometry)
Lineær formel Cu2O
Merck Index 15, 2654
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Formel vægt 143.09
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(I) oxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) oxide