Få mere at vide
Copper(I) oxide, 97% (Cu + Cu{2}O Assay)
Artikelnummer. 11331659
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331659 500 g 500g
11321659 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012300.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Red Pigment For Glass and Ceramic Glazes, and As a Catalyst | CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Rødt pigment til glas og keramiske glasurer, og som katalysator Kobber(I)oxid bruges i bundmaling, marinemaling, lodningspasta, svampedræbende behandling af plantefrø. Anvendes som brintfjerner i kobber, messing og bronze og højkvalitets smøremidler. Finder anvendelse i glas og keramiske pigmenter, ferritmagneter, katalysator i organisk syntese, farvestoffer og farvestofmellemprodukter og som katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-39-1
Molekylær formel Cu2O
MDL nummer MFCD00010974
Tekniske data
Kogepunkt 1800°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(I) oxide
Smeltepunkt 1235°C
Navn note Cu + Cu2O Assay
Farve Lilla-Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Soluble in NH4OHInsoluble in water but soluble in acids.
Formel vægt 143.08
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.705
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende Purple-red powder
Tæthed 6 g/cm3