Få mere at vide
Copper (I) Iodide, TRC
Artikelnummer. 30007096
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30007096 1 g
1 options
Artikelnummer. 30007096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6853301G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (I) Iodide
CAS 7681-65-4
Mængde 1 g
Molekylær formel CuI
Synonym Copper Monoiodide, Copper(1+) Iodide, Copper(I) Iodide, Cuprous Iodide, Cuprous Iodide (CuI);
InChI formel InChI=1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
SMIL I[Cu]
IUPAC navn iodocopper
Molekylvægt (g/mol) 190.45
Formel vægt 189.8341