Få mere at vide
Copper (I) Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper (I) Iodide |
| CAS | 7681-65-4 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | CuI |
| Synonym | Copper Monoiodide, Copper(1+) Iodide, Copper(I) Iodide, Cuprous Iodide, Cuprous Iodide (CuI); |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | I[Cu] |
| IUPAC navn | iodocopper |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.45 |
| Formel vægt | 189.8341 |