Få mere at vide
Kobber(I)iodid, teknisk, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10273660 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
:
100 g, glaskrukke
Artikelnummer.
10273660 100 g, glaskrukke
1 options
Artikelnummer. 10273660 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8800/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 1290°C
Smeltepunkt 605°C
CAS 7681-65-4
Farve Beige
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Molekylær formel CuI
MDL nummer 10978
InChI nøgle LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cu+].[I-]
IUPAC navn λ¹-kobber(1+)iodid
Molekylvægt (g/mol) 190.45
Formel vægt 190.45g/mol
Emballage Glaskrukke
Damptryk 10mmHg 656
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.