Få mere at vide
Copper(I) iodide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11394828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394828 5 g 5g
11384828 25 g 25g
11374828 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043153.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lys-, luft- og fugtfølsom
Kobber(I)iodid bruges som katalysator i organisk syntese, katodestrålerørbelægning, skypodning og som temperaturindikator med HgI 2 . Det katalyserer omdannelsen af aryl-, heteroaryl- og vinylbromider til de tilsvarende iodider, som anvendes i koblingsreaktioner såsom Suzuki, Stille , Sonogashira, Heck og Ullmann reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-65-4
Molekylær formel CuI
MDL nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Tekniske data
Kogepunkt ∼1290°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Iodide
Smeltepunkt 605°C
Farve Brun til hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Formel vægt 190.45
Lugt Weak odor
Brydningsindeks 2.346
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Udseende White to pale brown chunks/powder
Tæthed 5.63 g/cm3