Få mere at vide
Copper(I) iodide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11384828
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11384828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043153.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lys-, luft- og fugtfølsom
Kobber(I)iodid bruges som katalysator i organisk syntese, katodestrålerørbelægning, skypodning og som temperaturindikator med HgI 2 . Det katalyserer omdannelsen af aryl-, heteroaryl- og vinylbromider til de tilsvarende iodider, som anvendes i koblingsreaktioner såsom Suzuki, Stille , Sonogashira, Heck og Ullmann reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-65-4
Molekylær formel CuI
MDL nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Tekniske data
Kogepunkt ca 1290°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) iodide
Smeltepunkt 605°C
Farve Brun til hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Formel vægt 190.45
Lugt Weak odor
Brydningsindeks 2.346
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Udseende White to pale brown chunks/powder
Tæthed 5.63 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Copper iodide