Få mere at vide
Copper(I) iodide, 98%
Artikelnummer. 11317357
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317357 250 g 250g
11327357 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011606.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-65-4
Det bruges som katalysator i organisk syntese, katodestrålerørbelægning, skypodning og som temperaturindikator med HgI 2 . Det katalyserer omdannelsen af aryl-, heteroaryl- og vinylbromider til de tilsvarende iodider, som anvendes i koblingsreaktioner såsom Suzuki, Stille , Sonogashira, Heck og Ullmann reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Som katalysator i organisk syntese, katodestrålerørbelægning, temperaturindikator med HgI 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-65-4
MDL nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Tekniske data
Kogepunkt ∼1290°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) iodide
Smeltepunkt 605°C
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2662
Opløselighedsinformation Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions; Insoluble in water and dilute acids.
Formel vægt 190.45
Procent renhed 98%
Lugt Weak
Brydningsindeks 2.346
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Tæthed 5.63 g/mL