Få mere at vide
Copper (I) Diphenylphosphinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper (I) Diphenylphosphinate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O2P.Cu/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H,13,14); |
| Formel vægt | 280.979 |