Få mere at vide
Kobber(I) cyanid, TRC
Artikelnummer. 30352785
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30352785 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30352785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6852905G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Cyanide
CAS 544-92-3
Molekylær formel CCuN
Mængde 5 g
Synonym Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide
InChI formel InChI=1S/CN.Cu/c1-2;
SMIL [Cu]C#N
IUPAC navn Cyanokobber
Molekylvægt (g/mol) 89.56
Formel vægt 88.9327