Få mere at vide
Kobber(I) cyanid
Artikelnummer. 11396498
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396498 250 g 250g
11316508 1 kg 1kg
11306508 2 x 2.5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012135.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til elektroplettering af Cu eller Fe, polymerisationskatalysator | CAS: 544-92-3 | CCuN | 89,564 g/mol
Kobber(I)cyanid er almindeligt anvendt som polymerisationskatalysator. Forbindelsen er nyttig i organisk syntese, som en katalysator, reagens ved fremstilling af nitriler (sandmeyer-reaktion). Det bruges også til galvanisering af kobber og jern, sølvplettering, messingplettering og kobber-tinlegering. Det bruges til at fremstille phthalocyanin farvestoffer og pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-92-3
Molekylær formel CCuN
Molekylvægt (g/mol) 89.564
MDL nummer MFCD00010975
InChI nøgle DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC navn kobber(1+);cyanid
SMIL [C-]#N.[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) cyanide
Smeltepunkt 473 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Beilstein 3587244
Opløselighedsinformation Praktisk talt uopløseligt i vand og alkohol. Opløselig i ammoniumhydroxid, vandbaseret ammoniak, pyridin og N-methylpyrrolidon.
Formel vægt 89.56
Lugt Karakteristik
Tæthed 2.92
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper (I) cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper cyanide