Få mere at vide
Copper(I) Cyanide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15862351
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15862351 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15862351 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8418110100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Cyanide
Smeltepunkt 473°C
CAS 544-92-3
Mængde 100 g
Tæthed 2.92 g/cm3
MDL nummer MFCD00010975
Synonym Copper(I) cyanide, Cupricin, Copper(I) cyanide
Molekylvægt (g/mol) 89.56