Få mere at vide
Copper(I) Cyanide, purum p.a, ≥99.0% (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15686020 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15686020 50 g Poly bottle 50g
15676020 250 g Poly bottle 250g
15666020 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15686020 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 6117650G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Purum p.a.,≥99.0% (KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-92-3
Molekylær formel CCuN
Molekylvægt (g/mol) 89.564
MDL nummer MFCD00010975
InChI nøgle DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC navn copper(1+);cyanide
SMIL [C-]#N.[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) cyanide
Smeltepunkt 473°C
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 50 g
Lineær formel CuCN
FN nummer UN1587
Beilstein 3587244
Formel vægt 89.56g/mol
Procent renhed ≥99.0% (KT)
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Tæthed 2.92g/mL at 25°C