Få mere at vide
Copper(I) Cyanide, 0.99, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672030 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15672030 5 g Poly Bottle 5g
15652030 100 g Poly Bottle 100g
15662030 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672030 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2163055G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-92-3
Molekylær formel CCuN
Molekylvægt (g/mol) 89.564
MDL nummer MFCD00010975
InChI nøgle DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC navn copper(1+);cyanide
SMIL [C-]#N.[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Cyanide
Smeltepunkt 473°C
Farve Green or White to Yellow
Mængde 5 g
Lineær formel CuCN
FN nummer UN1587
Beilstein 3587244
Formel vægt 89.56g/mol
Procent renhed 99%
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Tæthed 2.92g/mL at 25°C