Få mere at vide
Copper(I) Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Molekylær formel | ClCu |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Copper Chloride (CuCl), Copper Chloride (Cu2Cl2), Copper Monochloride, Copper(1+) Chloride, Cuprous Chloride, Cuprous Chloride (Cu2Cl2), Cuprous Chloride (CuCl), Dicopper Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | Cl[Cu] |
| IUPAC navn | chlorocopper |
| Molekylvægt (g/mol) | 99 |
| Formel vægt | 97.8985 |