Få mere at vide
Kobber(I)klorid, Honeywell™
Artikelnummer. 15651950 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15651950 2 kg 2kg
15641950 25 g 25g
15661950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651950 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 2129462KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, 97 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-89-6
Molekylær formel ClCu
Molekylvægt (g/mol) 98.996
MDL nummer MFCD00010971
InChI nøgle OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC navn klorkobber
SMIL Cl[Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Chloride
Mængde 2 kg
Lineær formel CuCl
FN nummer 2802
Opløselighedsinformation Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water
Formel vægt 99g/mol
Procent renhed 97%
Grad Reagens
Damptryk 1.3mmHg (546°C)