Få mere at vide
Copper(I) Chloride, ≥99%, ReagentPlus™, Purified, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120341 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15642240
Brand: Honeywell Research Chemicals 22433225G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, purified,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-89-6
Molekylær formel ClCu
Molekylvægt (g/mol) 98.996
MDL nummer MFCD00010971
InChI nøgle OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC navn chlorocopper
SMIL Cl[Cu]
Tekniske data
Kogepunkt 1490°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) Chloride
Smeltepunkt 430°C
Navn note Purified
Farve Gray
Mængde 25 g
Lineær formel CuCl
FN nummer UN2802
Formel vægt 99g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Damptryk 1.3mmHg (546°C)