Få mere at vide
Copper(I) chloride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11326968
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326968 25 g 25g
11306968 5 g 5g
11316968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014644.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 98.996 g/mol
Kobber(I)chlorid er forløber for mange kobberforbindelser, herunder kobberoxychlorid og mange organocupratforbindelser af syntetisk interesse. Det bruges som en katalysator såvel som et reagens i mange organiske reaktioner, herunder Gatterman-Koch, Sandmeyer, Grignard og Gilman reaktioner. Det katalyserer 1,4-tilsætning af Grignard-reagenser til alfa,beta-umættede ketoner. Det bruges også som et dopingsalt til at forbedre kationiseringen af polystyren i matrix-assisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri. Det er også et mellemprodukt dannet i Wacker-processen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-89-6
Molekylær formel ClCu
Molekylvægt (g/mol) 98.996
MDL nummer MFCD00010971
InChI nøgle OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC navn klorkobber
SMIL Cl[Cu]
Tekniske data
Kogepunkt 1490°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) chloride
Smeltepunkt 430°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water.
Formel vægt 98.99
Brydningsindeks 1.93
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 4.14