Få mere at vide
Copper(I) chloride, 97%
Artikelnummer. 11361948
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361948 500 g 500g
11341948 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011871.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 98.996 g/mol
Det er forløber for mange kobberforbindelser, herunder kobberoxychlorid og mange organocupratforbindelser af syntetisk interesse. Det bruges som en katalysator såvel som et reagens i mange organiske reaktioner, herunder Gatterman-Koch, Sandmeyer, Grignard og Gilman reaktioner. Det katalyserer 1,4-tilsætning af Grignard-reagenser til alfa,beta-umættede ketoner. Det bruges også som et dopingsalt til at forbedre kationiseringen af polystyren i matrix-assisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri. Det er også et mellemprodukt dannet i Wacker-processen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-89-6
Molekylær formel ClCu
Molekylvægt (g/mol) 98.996
MDL nummer MFCD00010971
InChI nøgle OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC navn klorkobber
SMIL Cl[Cu]
Tekniske data
Kogepunkt 1490°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) chloride
Smeltepunkt 430°C
Farve Grå til grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN2802
Merck Index 14,2660
Opløselighedsinformation Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water.
Formel vægt 98.99
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.93
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 4.14
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper chloride