Learn More
Kobber(I)chlorid, 97%, rent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10753201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
missing translation for 'unitSize'
2.5kg
25g
500g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10753201
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 199645000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-89-6
Molekylær formel ClCu
Molekylvægt (g/mol) 99
MDL nummer MFCD00010971
InChI nøgle OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC navn klorkobber
SMIL Cl[Cu]
Specifica
Kogepunkt 1490.0°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) chloride
Smeltepunkt 430.0°C
Navn note 95%
Farve Grå-grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 96% min. (Complexometry)
Lineær formel CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Merck Index 15, 2650
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone
Formel vægt 99
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.14
Tæthed 4.1400g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) chloride
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato