Få mere at vide
Kobber(I)chlorid, 97+%, ekstra rent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10309060 500 g Glasflaske 500g
10267640 1 kg Glasflaske 1kg
11904201 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10309060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270525000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-89-6
Molekylær formel ClCu
Molekylvægt (g/mol) 99
InChI nøgle OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC navn klorkobber
SMIL Cl[Cu]
Specifications
Kogepunkt 1490.0°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) chloride
Smeltepunkt 430.0°C
Farve Grå til grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97.0 to 103% (Complexometry)
Lineær formel CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Merck Index 15,265
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone
Formel vægt 99
Procent renhed ≥97%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.14
Tæthed 4.1400g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(I) chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.